TAPS, 0,2 M buffer soln., pH 8,5
Fournisseur: Thermo Scientific
J63268.AE
J63268.AEEA 91.3 EUR InStock
J63268.AE
TAPS, 0,2 M buffer soln., pH 8,5
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 91000-53-2
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00069903
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité