TEA, 0,2 M buffer soln., pH 8,0
Fournisseur: Thermo Scientific
J63793.AK
J63793.AKEA 108 EUR InStock
J63793.AK
TEA, 0,2 M buffer soln., pH 8,0
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 102-71-6
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00002855
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité