AMP, 0.2 M Buffer Solutions
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J63988.AEEA 52.8 EUR InStock
J63988.AE
AMP, 0.2 M Buffer Solutions
Tampons Tampons biologiques
2-Amino-2-methyl-1-propanol buffer, colorless and odorless.
CAS No.: 124-68-5
MDL No.: MFCD00008051
Attention: Storage Temperature: 2 to 8 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité