Penicillin/Streptomycin/Glutamine 100X
Fournisseur: Biowest
Synonyms: Penicillin/Streptomycin/L-Glutamine
L0014-100
L0014-100EA 25 EUR InStock
L0014-100
Penicillin/Streptomycin/Glutamine 100X
Penicillin/Streptomycin/Glutamine
Glutamine penicillin streptamycin acts against gram-negative and gram-positive bacteria.
  • Storage temperature of –20 °C
  • Shelf life of 24 months
  • Endotoxin: <10 EU/ml
Used in cell culture applications at 10 ml/l. This concentration is for tissue culture media containing serum; serum-free media generally require lower concentration.
Attention: This product is intended to be used in vitro, in laboratory only. Not recommended to be used in therapy, human or veterinary applications.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 mL L0014-100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..