Pénicilline : Streptomycine solution 0,06/0,1 g/L
Fournisseur: Biowest
L0018-100
L0018-100EA 11.9 EUR InStock
L0018-100
Pénicilline : Streptomycine solution 0,06/0,1 g/L
Penicillin/Streptomycin
Penicillin-Streptomycin acts against gram-negative, gram-positive bacteria and mycoplasma.
  • pH of 6±1
  • Storage temperature of –20 °C
  • Shelf life of 24 months
  • Endotoxin: <10 EU/ml
Attention: This product is intended to be used in vitro, in laboratory only. Not recommended to be used in therapy, human or veterinary applications.
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1406-05-9 (Penicillin) - 57-92-1 (Streptomycin)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..