Cell culture media, Schneider's Insect Medium
Fournisseur: Biowest
L0207-500
L0207-500EA 24.9 EUR InStock
L0207-500
Cell culture media, Schneider's Insect Medium
Milieux de culture cellulaire
Schneider’s Insect Medium was developed to support the growth of excised imaginal discs from the fruit fly, Drosophila melanogaster. When supplemented with 5 to 20% heat-inactivated foetal bovine serum Schneider's mediuam has been found to support the rapid growth of both primary and established cultures of cells derived from Drosophila spp. and several other dipterans.
Collapse All
Désignation Format du milieu Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Milieu insecte de Schneider (liquide) Liquid 500 mL L0207-500
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité