Versene
Fournisseur: Biowest
L0630-100
L0630-100EA 19.1 EUR InStock
L0630-100
Versene
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Versene can be used instead of trypsin. It is a chelating agent that disperses the cells by cutting the cytoplasmic bridges between them. Versene has the advantage of being able to withstand autoclave temperature, which is a guarantee of sterility. In addition, it is less aggressive cells than trypsin, which is useful for studies on cell growth.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité