Cell detachment solution, Accutase
Fournisseur: Biowest
L0950-100
L0950-100EA 96 EUR InStock
L0950-100
Cell detachment solution, Accutase
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Accustase is a ready to use cell detachment solution of proteolytic and collagenolytic enzymes. Accutase is a direct gentle replacement for trypsin solution. It can also be used on suspension cells to reduce their agglutination in order to ease counting.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité