Phytohaemagglutinin-M (PHA-M)
Fournisseur: Biowest
L3010-005
L3010-005EA 0 EUR InStock
L3010-005
Phytohaemagglutinin-M (PHA-M)
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Phytohaemagglutinin is a lectin extracted from red kidney beans (Phaseolus vulgaris). PHA-M is the mucoprotein form and is a crude extract used for the stimulation of cell proliferation in lymphocyte culture. PHA-M also has a powerful erythroagglutinating property and it was originally used for separating leukocytes from whole blood.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité