Precision Digital ProtEX Explosion-Proof Process Meters
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
30004-68
MFLX30004-68EA 1020 EUR InStock
MFLX30004-68
Precision Digital ProtEX Explosion-Proof Process Meters
Systèmes de surveillance Process Monitoring
Four sensors operate as through-glass buttons for easy on-site programming without removing the cover and exposing the electronics.
  • High-contrast backlit LCD is easy to read from a distance and under most lighting conditions
  • 5-digit rate and 7-character total/tag display
  • 32-point, square root, or exponential linearization
  • 90° rotatable display
  • 5-digit password prevents unauthorized changes to the programmed parameter settings
  • Explosion-proof, IP68, NEMA 4X enclosure
  • FM, CSA, ATEX, IECEx, CE approved
The ProtEX PD6800 is a rugged, explosion-proofMore Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Process meter, explosion-proof, input loop powered with backlight 1 MFLX30004-68
  • Details
  • CE Compliant
    claquement
    Veuillez sélectionner l'article
    Entrer les détails
    Saisissez le numéro de lot :
    Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
    Ou
    Produit original :
    Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité