N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine monochlorhydrate
Fournisseur: Molekula
Attention
M10152267
MOLEM10152267EA 0 EUR InStock
MOLEM10152267
N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine monochlorhydrate
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride
Formule: C₈H₁₇N₃·HCl
Point de fusion: 112…113 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012503
Numéro CAS: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d8bf2864bcf21ffe6dcca6f22388d1fe427e22&vid=9080dd6b66a1622ef32a2da2138f85e44cc881b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité