Penicilline G sel de sodium
Fournisseur: Biowest
Synonyms: 6-(2-Phenylacetamido)penicillanic acid sodium salt, Benzylpenicillin sodium salt, Sodium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
P0018-1MU
P0018-1MUEA 13.3 EUR InStock
P0018-1MU
Penicilline G sel de sodium
Penicilline G sel de sodium
Penicillin G sodium salt inhibits the final stages of bacteria cell wall synthesis. It inhibits primarily Gram-positive bacteria.
  • Storage temperature of 2 to 8 °C
  • pH of 5,5 to 7,5
  • Shelf life of 36 months
Attention: This product is intended to be used in vitro, in laboratory only. Not recommended to be used in therapy, human or veterinary applications.
Formule: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
MW: 356.38 g/mol
Point de fusion: 255
Numéro MDL: MFCD00069666
Numéro CAS: 69-57-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité