Phenol red, sodium salt
Fournisseur: Biowest
P5648-10GR
P5648-10GREA 49.2 EUR InStock
P5648-10GR
Phenol red, sodium salt
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Phenol red is used as a pH indicator in cell culture. Its colour exhibits a gradual transition from yellow to red over the pH range 6,8 to 8,2. Above pH 8,2, phenol red turns a bright pink (fuchsia) colour.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité