SDS precipitation kit, SDS-Out™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
20308
PIER20308EA 292 EUR InStock
PIER20308
SDS precipitation kit, SDS-Out™
Protéines extraction Réactifs pour l'extraction des protéines
SDS-Out™ SDS Precipitation Kit provides convenient removal of SDS from small-volume (0,1 to 10 ml) protein samples.
  • Convenient removal of SDS from microliter-volume samples
  • Used for samples containing 0,1 to 1% SDS
  • Minimal dilution of small-volume samples
  • Protein recovery is 90 to 100%
Information de livraison: The kit includes SDS precipitation reagent (10 ml), spin cup columns (12 columns) and collection tubes (12 tubes).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité