Pierce™ Digestion Indicator for Mass Spectrometry, Thermo Scientific
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
84841
PIER84841EA 271 EUR InStock
PIER84841
Pierce™ Digestion Indicator for Mass Spectrometry, Thermo Scientific
Protéines extraction Réactifs pour l'extraction des protéines
The Digestion Indicator for Mass Spectrometry is a non-mammalian recombinant protein (26kDa) with five signature peptides for use in determining the digestion efficiency and reproducibility across multiple samples.
  • Versatile
  • For use with mass spectrometer
  • Non-mammalian protein source
This product is sufficient for production of five signature peptides upon digestion for mass spectrometry.
Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité