Micrococcal nuclease solution (≥100 U/µl)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88216
PIER88216EA 188 EUR InStock
PIER88216
Micrococcal nuclease solution (≥100 U/µl)
Protéines extraction Réactifs pour l'extraction des protéines
This Micrococcal Nuclease (MNase) is suitable for removing nucleic acids from cell lysates, releasing chromatin-bound proteins and shearing chromatin for use in chromatin immunoprecipitation (ChIP) experiments.
  • Enzyme digests nucleic acids (DNA and RNA)
  • Effective for double-stranded, single-stranded, circular and linear nucleic acids
  • Active in neutral to alkaline buffer conditions containing divalent calcium ions
  • Highest activity is toward single-stranded nucleic acid substrates with preference for AT or AU rich regions
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité