Protein quantitation reagent, TMTzero™ label reagent
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
90067
PIER90067EA 229 EUR InStock
PIER90067
Protein quantitation reagent, TMTzero™ label reagent
Protéines extraction Réactifs pour l'extraction des protéines
Pierce™ TMTzero™ Label Reagent serves as a "light" tag for MS-level peptide quantitation similar to duplex isotopic metabolic labeling, such as SILAC, or isotopic dimethylation labeling.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité