Anti-OKT3 Recombinant Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
10-154
PRSI10-154EA 654 EUR InStock
PRSI10-154
Anti-OKT3 Recombinant Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen:
Clonality: Recombinant
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: Fab'-G1-kappa
Reactivity:
New Product
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
VIA 0,1 mg PRSI10-154
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité