Anti-GSK-2398852 Recombinant Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
10-790
PRSI10-790EA 654 EUR InStock
PRSI10-790
Anti-GSK-2398852 Recombinant Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen:
Clonality: Recombinant
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: [VH-VH'-H-Gamma1-VL-VL'-C-kappa]-dimer
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité