Anti-XmAb-18087 Recombinant Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
10-953
PRSI10-953EA 654 EUR InStock
PRSI10-953
Anti-XmAb-18087 Recombinant Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen:
Clonality: Recombinant
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG1-kappa / scFv-h-CH2-CH3
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité