Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Spike Protein Rabbit Recombinant Antibody [clone: 8F8C0]

Fournisseur: ProSci Inc.
11-093
PRSI11-093EA 686 EUR InStock
PRSI11-093
Anti-Spike Protein Rabbit Recombinant Antibody [clone: 8F8C0]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Spike protein
Clonality: Recombinant
Clone: 8F8C0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité