Human caspase 10 peptide (17 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
1128P
PRSI1128PEA 122 EUR InStock
PRSI1128P
Human caspase 10 peptide (17 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
Caspase-10 peptide is used for blocking the activity of caspase-10 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité