L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human GFR alpha 1 peptide (14 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
1133P
PRSI1133PEA 122 EUR InStock
PRSI1133P
Human GFR alpha 1 peptide (14 aa in the center)
Protéines et Peptides
GFR alpha 1 peptide is used for blocking the activity of GFR alpha 1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité