Human GFR-2 peptide (15 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
1135P
PRSI1135PEA 105 EUR InStock
PRSI1135P
Human GFR-2 peptide (15 aa in the center)
Protéines et Peptides
GFR alpha 2 peptide is used for blocking the activity of GFR alpha 2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité