Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFRA3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
1137
PRSI1137EA 435 EUR InStock
PRSI1137
Anti-GFRA3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GFR alpha 3 Antibody: Members of the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family, including GDNF and neurturin (NTN) play essential roles in the control of vertebrate neuron survival and differentiation. A new member of the GDNF family was recently identified and designated persephin. Physiological responses to these neurotrophic factors require two receptor subunits, the novel glycosylphosphadidylinositol linked protein GFR alpha and Ret receptor tyrosine kinase GFRbeta. Following the findings of GFR alpha -1 and -2, a novel receptor in GFR alpha family was identified very recently from human and mouse and designated GFR alpha -3. GFR alpha -3 binds persephin, thus, persephin, GFR alpha -3, and Ret PTK form a complex to transduce persephin signal and to mediate persephin function.

Type:
Antigen: GFR alpha 3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité