Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DFF45 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
1141
PRSI1141EA 435 EUR InStock
PRSI1141
Anti-DFF45 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DFF45 Antibody: Apoptosis is related to many diseases and induced by a family of cell death receptors and their ligands. Cell death signals are transduced by death domain containing adapter molecules and members of the caspase family of proteases. These death signals finally cause the degradation of chromosomal DNA by activated DNase. A human 45 kDa DNA fragmentation factor (DFF45) was identified recently which was cleaved by caspase-3 during apoptosis. Mouse homologue of human DFF45 was identified as a DNase inhibitor designated ICAD. Upon cleavage of DFF45/ICAD, a caspase activated deoxyribonuclease (DFF40/CAD) is released and activated and eventually causes the degradation of DNA in the nuclei. Therefore, the cleavage of DFF45/ICAD, which causes DFF40/CAD activation and DNA degradation, is the hallmark of apoptotic cell death.

Type:
Antigen: DFF45
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité