Human DFF45 peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
1148P
PRSI1148PEA 122 EUR InStock
PRSI1148P
Human DFF45 peptide
Protéines et Peptides
DFF45 peptide is used for blocking the activity of DFF45 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité