Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FLIP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
1161
PRSI1161EA 435 EUR InStock
PRSI1161
Anti-FLIP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FLIP Antibody: Apoptosis is related to many diseases and induced by a family of cell death receptors and their ligands. Cell death signals are transduced by death domain (DD)- containing adapter molecules and members of the ICE/CED-3 protease family. Caspases-8 (FLICE) and -10 (FLICE2) are two pivotal members in the ICE/CED-3 protease family. FLICE-inhibitory proteins were identified in virus and human and designated v-FLIPs and FLIP, respectively. The human FLIP was also cloned by several labs independently and termed Casper, I-FLICE, FLAME-1, CASH and CLARP3-7. FLIP contains two death effector domains (DEDs) and a caspase-like domain. FLIP interacts with adapter protein FADD and caspase-8 and 10, and potently inhibits apoptosis induced by all known death receptors. Four splice variants of c-FLIPs have been identified and termed FLIPalpha, beta, gamma, and delta, respectively.

Type:
Antigen: FLIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité