Human FLIP peptide (18 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
1161P
PRSI1161PEA 122 EUR InStock
PRSI1161P
Human FLIP peptide (18 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
FLIP peptide is used for blocking the activity of FLIP antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité