Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-BONZO Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
1170
PRSI1170EA 435 EUR InStock
PRSI1170
Anti-BONZO Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Bonzo Antibody: Human immunodeficiency virus (HIV) and simian immunodeficiency virus (SIV) require coreceptors, in addition to CD4, to infect target cells. Some G protein-coupled receptors including CCR5, CXCR4, CCR3, and CCR2b in the chemokine receptor family have been identified as HIV coreceptors. An orphan G protein-coupled receptor was recently cloned and designated Bonzo, STRL33 and TYMSTR, and identified as HIV and SIV coreceptor. Bonzo/STRL33 is used by SIV, HIV-2 and HIV-1. The messenger RNA of Bonzo/STRL33 is expressed in lymphoid tissues and activated peripheral blood lymphocytes.

Type:
Antigen: BONZO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité