Stomach Lysate (14 Day Old)
Fournisseur: ProSci Inc.
1415-14
PRSI1415-14EA 153 EUR InStock
PRSI1415-14
Stomach Lysate (14 Day Old)
Cellules
Stomach tissue lysate (14 Day Old) was prepared by homogenisation in modified RIPA buffer (150 mM sodium chloride, 50 mM Tris-HCl, pH 7,4, 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid, 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholic acid, 0,1% sodium dodecylsulfate, 5 μg/ml of aprotinin, 5 μg/ml of leupeptin.
Tissue and cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bio-Rad protein assay. The product was boiled for 5 min in 1 x SDS sample buffer (50 mM Tris-HCl pH 6,8, 12,5% glycerol, 1% sodium dodecylsulfate, 0,01% bromophenol blue) containing 5% β-mercaptoethanol.
New Product
Collapse All
Désignation Format de cellule Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Normal; Source: Mouse; Tissue: Stomach Cryopreserved 0,1 mg PRSI1415-14
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité