Anti-SNCG Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
18-688
PRSI18-688EA 419 EUR InStock
PRSI18-688
Anti-SNCG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SNCG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité