Anti-TP53BP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
19-839
PRSI19-839EA 419 EUR InStock
PRSI19-839
Anti-TP53BP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TP53BP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité