Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S Rabbit Recombinant Antibody [clone: C-A11]

Fournisseur: ProSci Inc.
20-186
PRSI20-186EA 813 EUR InStock
PRSI20-186
Anti-S Rabbit Recombinant Antibody [clone: C-A11]
Anticorps
Storage temperature: SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD neutralizing antibody [C-A11] can be stored at 4...730 °C for three months and −20...+730 °C, stable for up to one year. As with all antibodies care should be taken to avoid repeated freeze thaw cycles. Antibodies should not be exposed to prolonged high temperatures.

Type: Primary
Antigen: S
Clonality: Recombinant Monoclonal
Clone: C-A11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité