Anti-ORF3a Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
20-281
PRSI20-281EA 747 EUR InStock
PRSI20-281
Anti-ORF3a Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ORF3a
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Virus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité