Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-DFFA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2001
PRSI2001EA 435 EUR InStock
PRSI2001
Anti-DFFA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ICAD Antibody: Apoptosis is related to many diseases and induced by a family of cell death receptors and their ligands. Cell death signals are transduced by death domain containing adapter molecules and members of the caspase family of proteases. These death signals finally cause the degradation of chromosomal DNA by activated DNase. A human DNA fragmentation factor (DFF) was identified recently which is cleaved by caspase-3 during apoptosis. Mouse homologue of human DFF was identified as a DNase inhibitor designated ICAD, for inhibitor of caspase-activated DNase. Upon cleavage of DFF/ICAD, a caspase activated deoxyribonuclease (CAD) is released and activated and eventually causes the degradation of DNA in the nuclei. Therefore, the cleavage of CAD inhibitor molecule DFF/ICAD, which causes DNase activation and DNA degradation, is the hallmark of apoptotic cell death.

Type:
Antigen: DFFA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité