Mouse ICAD peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
2001P
PRSI2001PEA 105 EUR InStock
PRSI2001P
Mouse ICAD peptide
Protéines et Peptides
ICAD peptide is used for blocking the activity of ICAD antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité