Mouse CAD peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
2011P
PRSI2011PEA 122 EUR InStock
PRSI2011P
Mouse CAD peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
CAD peptide is used for blocking the activity of CAD antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité