Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-APAF1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2013
PRSI2013EA 435 EUR InStock
PRSI2013
Anti-APAF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Apaf1 Antibody: Apoptosis is related to many diseases and induced by a family of cell death receptors and their ligands. Cell death signals are transduced by death domain containing adapter molecules and members of the caspase family of proteases. The mammalian homologues of the key cell death gene CED-4 in C. elegans has been identified recently from human and mouse and designated Apaf1 (for apoptosis protease-activating factor 1). Apaf1 binds to cytochrome c (Apaf-2) and caspase-9 (Apaf-3), which leads to caspase-9 activation. Activated caspase-9 in turn cleaves and activates caspase-3 that is one of the key proteases, being responsible for the proteolytic cleavage of many key proteins in apoptosis. Apaf1 can also associate with caspase-4 and caspase-8. Apaf1 is ubiquitously expressed in human tissues.

Type:
Antigen: APAF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité