Human DNase II (14 aa) peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
2059P
PRSI2059PEA 122 EUR InStock
PRSI2059P
Human DNase II (14 aa) peptide
Protéines et Peptides
DNase II peptide is used for blocking the antibody. activity of DNase II antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité