Human Bim peptide (19 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
2065P
PRSI2065PEA 122 EUR InStock
PRSI2065P
Human Bim peptide (19 aa in the center)
Protéines et Peptides
Bim peptide is used for blocking the activity of Bim antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité