Human ZIPK peptide (20 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
2067P
PRSI2067PEA 122 EUR InStock
PRSI2067P
Human ZIPK peptide (20 aa in the center)
Protéines et Peptides
ZIPK peptide is used for blocking the activity of ZIPK antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité