Human CX3CR1 peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
2093P
PRSI2093PEA 122 EUR InStock
PRSI2093P
Human CX3CR1 peptide
Protéines et Peptides
CX3CR1 peptide is used for blocking the activity of CX3CR1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité