Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCR8 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2097
PRSI2097EA 435 EUR InStock
PRSI2097
Anti-CCR8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CCR8 Antibody: CCR8 is one of the chemokine receptors that are required as coreceptors for HIV infection. The genes encoding human and murine CCR8 were cloned and designated TER1, CKR-L1, and ChemR1. The encoded seven transmembrane protein was identified as the receptor for human CC chemokine I-309 and renamed CCR8. Recently, CCR8 was found to serve as a coreceptor for diverse T-cell tropic, dual-tropic and macrophage-tropic HIV-1 strains. CCR8 mediates CC chemokine I-309 induced monocyte chemoattraction and HIV-1 envelope fusion and virus infection, which can be prevented by the CCR8 ligand I-309. CCR8 is expressed in spleen, thymus and T lymphoblastic cell lines.

Type:
Antigen: CCR8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité