Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DFF40 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2107
PRSI2107EA 435 EUR InStock
PRSI2107
Anti-DFF40 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DFF40 Antibody: Apoptosis is related to many diseases and induced by a family of cell death receptors and their ligands. Cell death signals are transduced by death domain containing adapter molecules and members of the caspase family of proteases. These death signals finally cause the degradation of chromosomal DNA by activated DNase. A mouse DNase that causes DNA fragmentation was identified recently and designated CAD (for caspase activated deoxyribonuclease). The human homologue of mouse CAD was more recently identified by three groups independently and termed CPAN, DFF40, and human CAD, respectively. DFF45/ICAD is the inhibitory protein of DFF40/CAD and forms complex with DFF40/CAD. Upon cleavage of DFF45/ICAD by activated caspase, DFF40/CAD is released and activated and eventually causes the degradation of DNA in the nuclei. Activation of DFF40/CAD, which causes DNA degradation, is the hallmark of apoptotic cell death.

Type:
Antigen: DFF40
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité