Human IRAK2 Peptide (19 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
2123P
PRSI2123PEA 122 EUR InStock
PRSI2123P
Human IRAK2 Peptide (19 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
IRAK2 peptide is used for blocking the activity of IRAK2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité