Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL1RAP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2129
PRSI2129EA 435 EUR InStock
PRSI2129
Anti-IL1RAP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IL-1RAcP Antibody: The pro-inflammatory cytokine IL-1 induced cellular response requires two subunits of its receptor, IL-1 receptor I (IL-1RI) and IL-1 receptor accessory protein (IL-1RAcP). IL-1RAcP forms a complex with IL-1RI in response to IL-1 treatment. The IL-1 receptor-associated kinase (IRAK), which mediates activation of NF-kappa B inducing kinae (NIK) and of NF-kappa B, recruits to the IL-1R complex through IL-1RAcP. IL-1 activation of stress-activated protein kinase and of acid sphingomyelinase also requires IL-1RAcP. Like IL-1RI, IL-1RAcP subunit is essential for IL-1 mediated cellular response. IL-1RAcP is expressed in many tissues.

Type:
Antigen: IL1RAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité