Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2136
PRSI2136EA 435 EUR InStock
PRSI2136
Anti-APP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
APP Antibody: Accumulation of the amyloid-beta peptide (Abeta) in the cerebral cortex is a critical event in the pathogenesis of Alzheimer's disease. The beta-amyloid protein precursor (APP) is cleaved by beta-secretase, producing a soluble derivative of the protein and a membrane anchored 99-amino acid carboxy-terminal fragment (C99). The C99 fragment serves as substrate for gamma-secretase to generate the 4 kDa amyloid-beta peptide (Abeta), which is deposited in the brains of all suffers of Alzheimer's disease.

Type:
Antigen: APP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité