Human APP peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
2136P
PRSI2136PEA 122 EUR InStock
PRSI2136P
Human APP peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
APP peptide is used for blocking the activity of APP antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité