Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BAG4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2143
PRSI2143EA 435 EUR InStock
PRSI2143
Anti-BAG4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SODD Antibody: Apoptosis is induced by certain cytokines including TNF and Fas ligand of the TNF family through their death domain containing receptors, TNF-R1 and Fas. Several novel death receptors including DR3, DR4, DR5, and DR6 were recently identified. Cell death signal is transduced by death domain containing adapter molecules through the interaction with death domain of these death receptors. A novel TNF-R1 interacting protein was recently identified and designated SODD for silencer of death domains. SODD associates with the death domain of TNF-R1 and prevents constitutive activation of TNF-R1 signaling. TNF treatment releases SODD and permits adapter molecules such as TRADD recruiting to the active TNF-R1 complex, which activates TNF signaling pathways. SODD also interacts with DR3. SODD is ubiquitously expressed in human tissues and cell lines.

Type: Primary
Antigen: BAG4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité